Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, móvil
Código de producto. 15957181
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
48 × 30 × 34 pulg (121,9 × 76,2 × 86,4 cm)
60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm)
72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm)
96 × 30 × 34 pulg (243,9 × 76,2 × 86,4 cm)
Material:
Acero inoxidable
Peso (métrico):
47,6 kg
56,2 kg
58,9 kg
63 kg
70,7 kg
71 kg
72,5 kg
82,5 kg
91 kg
92 kg
103 kg
Tipo de bastidor:
Base abierta (bastidor en H)
Base abierta (bastidor en U)
Con estante inferior
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Material Peso (métrico) Tipo de bastidor unitSize
15957181 48 × 30 × 34 pulg (121,9 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 58,9 kg Base abierta (bastidor en U) cada uno
15977181 60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 72,5 kg Con estante inferior cada uno
15967191 96 × 30 × 34 pulg (243,9 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 92 kg Base abierta (bastidor en H) cada uno
15997181 60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 63 kg Base abierta (bastidor en U) cada uno
15927191 72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 70,7 kg Base abierta (bastidor en H) cada uno
15917191 72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 82,5 kg Con estante inferior cada uno
15937191 72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 71 kg Base abierta (bastidor en U) cada uno
15977191 96 × 30 × 34 pulg (243,9 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 91 kg Base abierta (bastidor en U) cada uno
15957191 96 × 30 × 34 pulg (243,9 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 103 kg Con estante inferior cada uno
15947181 48 × 30 × 34 pulg (121,9 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 47,6 kg Con estante inferior cada uno
15987181 60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm) Acero inoxidable 56,2 kg Base abierta (bastidor en H) cada uno
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15957181
Brand: Metro™ MWT305US
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ahora es fácil mover los equipos de laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable Metro HD Super, con una base abierta y funciones de movilidad integradas, está diseñada para ofrecer limpieza, estabilidad y comodidad en cualquier entorno de laboratorio.
  • Con cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm de diámetro, dos con frenos de pie
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 sin uniones y con bordes redondeados
  • Altura cómoda de 86,4 cm
  • La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
Order Info
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Specifications
Tipo de producto Mesa móvil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 48 × 30 × 34 pulg (121,9 × 76,2 × 86,4 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Tipo de bastidor Base abierta (bastidor en U)
Altura (imperial) 34 in
Altura (métrico) 86,4 cm
Incluye Cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm (5 in) de diámetro, dos con frenos de pie
Longitud (imperial) 48 in
Longitud (métrico) 121,9 cm
Peso (imperial) 130 lb
Peso (métrico) 58,9 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable