Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, móvil
Descripción
- Con cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm de diámetro, dos con frenos de pie
- Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 sin uniones y con bordes redondeados
- Altura cómoda de 86,4 cm
- La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mesa móvil |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 72 × 30 × 34 pulg (182,5 × 76,2 × 86,4 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
| Tipo de bastidor | Base abierta (bastidor en U) |
| Altura (imperial) | 34 in |
| Altura (métrico) | 86,4 cm |
| Incluye | Cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm (5 in) de diámetro, dos con frenos de pie |
| Longitud (imperial) | 72 in |
| Longitud (métrico) | 182,5 cm |
| Peso (imperial) | 155 lb |
| Mostrar más |