missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HCV-NS5b Antibody (5B-3B1), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18211187 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18211187 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18211187

Marca: Novus Biologicals NBP280123AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HCV-NS5b Monoclonal antibody specifically detects HCV-NS5b in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HCV-NS5b
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5B-3B1
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC:2.7.7.48, Nonstructural Protein 5B, NS5B, Q8JXY1, RNA-directed RNA polymerase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant HCV-NS5b RNA-dependent RNA polymerase (genotype 1a).
Método de purificación >95%, by SDS-PAGE
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 951475
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.