missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HCN4 Antibody (S114/10), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18018267 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18018267 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18018267 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212910AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HCN4 Monoclonal specifically detects HCN4 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HCN4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon S114/10
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated cation channel 4, hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 4, potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 4, SSS2
Símbolos de los genes HCN4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 1-019-1198 (c-terminus) of rat HCN4
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10021
Especificidad de la prueba Detects approx 130 kDa. No cross-reactivity against other HCNs.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.