missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HCN1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18648027 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18648027 50 μg 50 microlitros
18651867 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18648027 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31256350ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HCN1 Polyclonal antibody specifically detects HCN1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HCN1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of uLysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen BCNG1, BCNG-1brain cyclic nucleotide gated channel 1, Brain cyclic nucleotide-gated channel 1, HAC-2, hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 1, potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HCN1 fragment
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 348980
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.