missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HCC1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18036285 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18036285 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18036285

Marca: Novus Biologicals NB200333

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 7 publications

HCC1 Polyclonal specifically detects HCC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HCC1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación Phosphate Buffered Saline (PBS) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q14498
Alias de gen CAPER, CC1.3, coactivator of activating protein-1 and estrogen receptors, DKFZp781C0423, FLJ44170, fSAP59, functional spliceosome-associated protein 59, HCC1CAPERalpha, Hepatocellular carcinoma protein 1, RNA binding motif protein 39, RNA-binding motif protein 39, RNA-binding protein 39, RNA-binding region-containing protein 2, RNPC2, RRM) containing 2, splicing factor CC1.3, Splicing factor HCC1
Símbolos de los genes RBM39
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residues 325-375 of human Caper, Coactivator of activating protein-1 and estrogen receptors using the SwissProt entry Q14498 (GeneID 9584).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9584
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.