missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HCC1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587571 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587571 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587571

Marca: Novus Biologicals NB200333B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HCC1 Polyclonal antibody specifically detects HCC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HCC1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen CAPER, CC1.3, coactivator of activating protein-1 and estrogen receptors, DKFZp781C0423, FLJ44170, fSAP59, functional spliceosome-associated protein 59, HCC1CAPERalpha, Hepatocellular carcinoma protein 1, RNA binding motif protein 39, RNA-binding motif protein 39, RNA-binding protein 39, RNA-binding region-containing protein 2, RNPC2, RRM) containing 2, splicing factor CC1.3, Splicing factor HCC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residues 325-375 of human Caper, Coactivator of activating protein-1 and estrogen receptors using the SwissProt entry Q14498 (GeneID 9584).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9584
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.