Learn More
Novus Biologicals™ HBsAg Antibody (OST 577), Novus Biologicals™
Código de producto. 30046796 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30046796 100 μg 100 microgramos
30047478 1 mg 1 miligramo
30044338 50 μg 50 microgramos
3 options
Código de producto. 30046796
Marca: Novus Biologicals™ NBP328247100ug
Human Monoclonal Antibody
HBsAg Monoclonal antibody specifically detects HBsAg in Virus samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HBsAg
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon OST 577
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Alias de gen HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S
Especie del huésped Human
Inmunógeno HBsAg
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 944569
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1