missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBsAg Antibody (HBsAg/7555R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583557 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583557 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583557

Marca: Novus Biologicals NBP320857AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HBsAg Monoclonal antibody specifically detects HBsAg in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HBsAg
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HBsAg/7555R
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human HBsAg protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 944569
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.