missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBsAg Antibody (HB5), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18218723 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18218723 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18218723

Marca: Novus Biologicals NB500475V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HBsAg Monoclonal specifically detects HBsAg in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HBsAg
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon HB5
Conjugado DyLight 405
Dilución ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S
Símbolos de los genes S
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno purified HbsAg from human plasma
Método de purificación Ion exchange chromatography
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 944569
Especificidad de la prueba This antibody (clone HB5) recognizes following Hepatitis B virus (HBV) subtypes: ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adw2, adw4, adrq+, adrq-. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) is a marker of infectivity. Specificity of the antibody HB5 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB5 does not cross-block with This antibody HB3.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.