missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBsAg Antibody (HB11), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18224785 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18224785 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18224785

Marca: Novus Biologicals NB1107391AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HBsAg Monoclonal specifically detects HBsAg in Virus samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HBsAg
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon HB11
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución ELISA, Sandwich ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S
Símbolos de los genes S
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length protein (HBsAg of ayw subtype).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 944569
Especificidad de la prueba Reacts with the following HbsAg subtypes : ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adw2, adw4, adrq+, adrq-, ayw3 (Fer).
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.