Learn More
Novus Biologicals™ HBO1 Antibody (4E12H12), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200085640 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
30034922 0.025 mL 0.03 ml
30037668 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 30034922
Marca: Novus Biologicals™ NBP3271490.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
HBO1 Monoclonal antibody specifically detects HBO1 in Human,Monkey,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HBO1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4E12H12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
Formulación PBS
Alias de gen HBO1EC 2.3.1.48, HBOA, Histone acetyltransferase binding to ORC1, histone acetyltransferase MYST2, KAT7, MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 2, MYST histone acetyltransferase 2, MYST-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human HBO1 (AA: 1-200) expressed in E. Coli.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11143
Especies diana Human, Monkey, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1