missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBcAg Antibody (H50) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7199607 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18093616 0.025 mg 25 microgramos
18026574 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18093616 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100644520.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HBcAg Monoclonal specifically detects HBcAg in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HBcAg
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon H50
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Formulación Phosphate buffered saline with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen c, Core antigen, HBc, HBcAg, Hepatitis B Virus core antigen
Símbolos de los genes C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 944568
Especificidad de la prueba Recognises the core antigen.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.