Learn More
Gasa Hastelloy C™, malla 60 tejida a partir de alambre de 0,112 mm de diámetro, Thermo Scientific™
30.40€ - 227.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hastelloy C™ gauze |
---|---|
Nombre de nota | Woven from 0.112mm (0.0044 in.) dia. wire |
Número MDL | MFCD00801065 |
Tamaño de malla | 60 Mesh |
Formulario | Tela de alambre |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11395247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040939.FL |
75 x 75 mm | |||||||
11305257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040939.GT |
150 x 150 mm | |||||||
11315257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040939.HB |
300 x 300 mm | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Hastelloy C™ gauze | |
MFCD00801065 | |
Tela de alambre |
Woven from 0.112mm (0.0044 in.) dia. wire | |
60 Mesh |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H351-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes