missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HARS2 Antibody (OTI5H2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18128143 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18128143 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18128143

Marca: Novus Biologicals NBP271739APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HARS2 Monoclonal specifically detects HARS2 in Human, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HARS2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H2
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 6.1.1, EC 6.1.1.21, HARSLprobable histidyl-tRNA synthetase, mitochondrial, HARS-related, HARSRhistidine tRNA ligase 2, mitochondrial (putative), HisRS, histidine translase, Histidine--tRNA ligase, Histidine--tRNA ligase-like, histidyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), histidyl-tRNA synthetase-like, HO3histidine-tRNA ligase homolog
Símbolos de los genes HARS2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human HARS2 (NP_036340) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23438.0
Especies diana Human, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.