missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Haptoglobin Antibody (HP/3832), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200086780 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30043260 100 μg 100 microgramos
30043130 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30043260 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326803100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Haptoglobin Monoclonal antibody specifically detects Haptoglobin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Haptoglobin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HP/3832
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen binding peptide, BP, haptoglobin, haptoglobin alpha(1S)-beta, haptoglobin alpha(2FS)-beta, haptoglobin, alpha polypeptide, haptoglobin, beta polypeptide, HP2ALPHA2, HPA1S, MGC111141, zonulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa100-250) of human Haptoglobin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3240
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.