missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

hapten 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetyl (NP) Antibody (B1-8), PE/Cy7 - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18656536 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18656536 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18656536

Marca: Novus Biologicals NBP252640PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

hapten 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetyl (NP) Monoclonal antibody specifically detects hapten 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetyl (NP) in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno hapten 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetyl (NP)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B1-8
Conjugado PE-Cyanine7
Formulación PBS
Alias de gen (4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetyl, 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetate, 2-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid, 3-nitro-4-Hydroxyphenylacetic acid, 4-Hydroxy-3-nitrophenyl acetyl
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno hapten-protein conjugated NP12-chicken gammaglobulin (CG).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.