missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HAPLN1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18247202 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18247202 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18247202

Marca: Novus Biologicals NBP159150

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HAPLN1 Polyclonal specifically detects HAPLN1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HAPLN1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P10915
Alias de gen Cartilage link protein, Cartilage-link protein, Cartilage-linking protein 1, CRTL1cartilage linking protein 1, hyaluronan and proteoglycan link protein 1, Proteoglycan link protein
Símbolos de los genes HAPLN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to HAPLN1(hyaluronan and proteoglycan link protein 1) The peptide sequence was selected from the N terminal of HAPLN1. Peptide sequence ENGPHLLVEAEQAKVFSHRGGNVTLPCKFYRDPTAFGSGIHKIRIKWTKL.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1404
Especificidad de la prueba Expected identity based on immunogen sequence: Canine: 100%; Human: 100%; Pig: 100%; Rat: 100%; Bovine: 92%.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.