missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HAO2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18312279 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18312279 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18312279

Marca: Novus Biologicals H00051179D01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HAO2 Polyclonal antibody specifically detects HAO2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HAO2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_001005783.1
Alias de gen (S)-2-hydroxy-acid oxidase, peroxisomal, Cell growth-inhibiting gene 16 protein, EC 1.1.3.15, GIG16, growth-inhibiting protein 16, HAOX2glycolate oxidase, hydroxyacid oxidase 2, hydroxyacid oxidase 2 (long chain), Long chain alpha-hydroxy acid oxidase, Long-chain L-2-hydroxy acid oxidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HAO2 (NP_001005783.1, 1 a.a. - 351 a.a.) full-length human protein. MSLVCLTDFQAHAREQLSKSTRDFIEGGADDSITRDDNIAAFKRIRLRPRYLRDVSEVDTRTTIQGEEISAPICIAPTGFHCLVWPDGEMSTARAAQAAGICYITSTFASCSLEDIVIAAPEGLRWFQLYVHPDLQLNKQLIQRVESLGFKALVITLDTPVCGNRRHDIRNQLRRNLTLTDLQSPKKGNAIPYFQMTPISTSLCWNDLSWFQSITRLPIILKGILTKEDAELAVKHNVQGIIVSNHGGRQLDEVLASIDALTEVVAAVKGKIEVYLDGGVRTGNDVLKALALGAKCIFLGRPILWGLACKGEHGVKEVLNILTNEFHTSMALTGCRSVAEINRNLVQFSRL
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51179
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.