Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de toallas de mano enrolladas
Código de producto. 10540562
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Color unitSize
10540562 Blanco 1 PCS
1 options
Código de producto. 10540562
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 7056
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dispensador de paños en rollo de 50 cm, de color blanco. Fácil de rellenar, limpiar y mantener. Promueve la higiene además de ayudar a gestionar los costes con una dispensación controlada. Compatible con un surtido de paños WypAll™
  • Dispensa servicios individuales sin tocar el dispensador, lo que evita la contaminación y la propagación de gérmenes
  • Pueden montarse en pared
  • Diseño práctico fácil de limpiar con un acabado blanco en plástico sin uniones donde se acumule polvo ni suciedad.
  • Producto compatible con el Papel Camilla Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Dispensador de toallas de mano enrolladas
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,80 x 56 x 15 cm
Longitud (imperial) 5.8 in.
Longitud (métrico) 14,8 cm
Anchura (métrico) 56 cm
Altura (métrico) 15 cm
Admite Hand Towels
Material Plástico
No. of Compartments 1
Product Style Rear Loading
Para utilizar con (aplicación) Uso de laboratorio
Incluye Dispensador de plástico
Cantidad 1 unidad