Learn More
Kimberly-Clark™ Limpiador para manos
Dispensa la cantidad ideal de jabón para cada lavado evitando el uso excesivo. El limpiador de manos de uso frecuente en espuma de lujo Kimberly-Clark™ KLEENEX™ ofrece hasta el doble de lavados por litro que los jabones líquidos convencionales.
176.00€ - 183.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Limpiador de manos |
---|---|
Color | Transparente |
Tamaño | Hasta 2500 imágenes |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12621356
|
Kimberly-Clark™
6345 |
1200 mL |
176.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12631376
|
Kimberly-Clark™
6342 |
1000 mL |
183.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Espuma sin color ni fragancia
- Sensación de lujo formulada para uso frecuente
- Casetes resistentes e higiénicamente sellados que son rápidos y fáciles de instalar
- Proporciona hasta 2500 disparos de jabón
- Los casetes se comprimen para ahorrar espacio cuando están vacíos y son reciclables (después de que se quite la bomba)
Especificaciones
Limpiador de manos | |
Transparente | |
Hasta 2500 imágenes |