Learn More
Hamilton™ Solución de limpieza de agujas
Código de producto. 10323173
Click to view available options
Volumen (métrico):
70 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10323173
Marca: Hamilton™ 18310
Una solución de limpieza biodegradable sin fosfato, adecuada para muchos tipos de muestras comunes.
  • No alcalino, sin fosfatos y sin detergente
  • Frasco de 70 ml o 500 ml
  • Para jeringas y agujas
Especificaciones
Tipo de producto Concentrado de limpieza, 70 ml
Para utilizar con (equipo) Kit de limpieza de jeringas y agujas
Volumen (métrico) 70 ml