Learn More
Hamilton™ Solución de limpieza de agujas
Click to view available options
Volumen (métrico):
70 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- No alcalino, sin fosfatos y sin detergente
- Frasco de 70 ml o 500 ml
- Para jeringas y agujas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Solución de limpieza |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de limpieza de jeringas y agujas |
| Volumen (métrico) | 500 ml |