Learn More
Erlab™ Purificador de aire independiente Halo 25
Descripción
- Estándar de seguridad: Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (Filtro HEPA H14) - EN61010 - Directiva RoHS
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): Internas: A 565 x L min-max min 590 mm - max 664 mm x H 350 – Externas: A 615,20 mm x L: 615,20 mm x H 350 mm
- Caudal de aire: Filtración Molecular: 110 m3/h – Filtración de partículas: 150 m3/h Doble filtración 110 m3/h
- Voltaje / Frecuencia (V/Hz) 100-230V - 50/60Hz
- Consumo de energía: 20 W (Filtración simple) - 35W (Filtración doble)
- Estructura: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) / Polipropileno inyectado
- El módulo de filtración está fabricado con inyección de polipropileno o aluminio.
- Conectividad: Conexión por cable ethernet RJ45 / Wifi
- Tecnología de filtración: Molecular (VOC Formaldehído Chemplus) - Partículas (HEPA) o Doble filtración (molecular + partículas)
- Filtración de carbón para gases y vapores : AS: Para vapores orgánicos - BE: Versátil para vapores ácidos + vapores orgánicos F: Para vapores de formaldehído - K: Para vapores de amoníaco
- Filtración de partículas: Eficiencia de filtración HEPA H14: 99,995 % según MPPS método, norma EN1822
- Sensores de desempeño de calidad del aire (según aplicación): Semiconductor para VOCs - Sensor electroquímico para Formaldehído - Semiconductor o Electroquímico para una amplia gama de contaminantes / Partículas / Temp / Humedad
- Modo de funcionamiento: 24/24h - 7/7, Noche/Día, Detección Min Max, Sólo valor de detección
- Montaje en techo: 2 tipos de montaje: placas o soportes
- Peso: 17,5 kg (filtración molecular con filtro incluido) - 14,5 kg (filtración de partículas con filtro incluido) - 19 kg (doble filtración con filtros incluidos)
- Prefiltro en todas las versiones de filtración: Partículas
- Postfiltro cuando se aplica filtración molecular: Partículas
- Descontaminación del filtro de partículas: germicida UV-C (254 nm) / Duración regulable de 5 a 30 minutos
- Volumen protegido:
- Filtración molecular: 22,5m3 o una superficie de 9m2 con una altura de techo de 2m50 – Filtración de partículas: 30m3 o una superficie de 12m2 con una altura de techo de 2m50
- Doble filtración: 22,5m3 o una superficie de 9m2 con una altura de techo de 2m50
- Interfaz de comunicación: Comunicación sencilla mediante pulsos LED: configuración del ventilador, temporizador de uso, Fallo del ventilador, detección automática del rendimiento de la calidad del aire.
- Aplicación eGuard™: aplicación de control remoto para monitorear unidades HALO, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos (móvil, tableta y PC)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Depuradores de aire autónomos y conectados |
| Recubrimiento | Armazón metálico de acero anticorrosión recubierto de poliéster 100% |
| Tipo de iluminación | LED |
| Material | ABS, Injected Polypropylene |
| Certificaciones/conformidad | CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998, EN61010, RoHS |
| Fondo (imperial) | 24.2 in. |
| Fondo (métrico) | 615.2 mm |
| Altura (imperial) | 13.8 in. |
| Altura (métrico) | 350 mm |
| Tensión | 110/230 V |
| Mostrar más |