Learn More
CleanSpace™ PAPR Half Mask
Código de producto. p-7156847 Tienda CleanSpace Technology Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
15990052 Pequeño cada uno
15910082 M cada uno
15960052 L cada uno
3 options
Código de producto. 15990052
Marca: CleanSpace™ PAF0033
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Half masks clip quickly onto PAPR power units and easily unclip for cleaning. Specifically designed to be used with the CleanSpace™ 2, Ultra and EX PAPR systems.
  • Compatible con TODAS las unidades de alimentación respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™
  • Se utiliza con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni correas
  • Disponible en 3 tamaños para facilitar un buen sellado y un ajuste cómodo
  • Materiales: Almohadilla suave de silicona, pinzas de nylon y policarbonato (válvula de exhalación)
  • Fácil de quitar para limpiar
  • Transparente, facilita la comunicación
  • Se enganchan rápidamente en las unidades de alimentación y se desenganchan fácilmente para limpiarlas
  • Silicona suave que se amolda fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AS/NZS1716: 2012
Certificaciones (EN) EN 12942
Tipo de producto Media máscara de PAPR
Tamaño Pequeño
Modelo de máscara/cabeza Solo media máscara con respirador purificador de aire eléctrico
Para utilizar con (aplicación) Minería, soldadura, fabricación, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, agricultura, plantas de procesamiento, molienda
Para utilizar con (equipo) PAF-1034, PAF-2034
Clasificación IP IP66/67
Modelo PAF-0033
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre - 10 °C y 55 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 170 x 130 x 70 mm
Peso (métrico) 125 g