Learn More
HAI-2/SPINT2 Rat anti-Mouse, Clone: RM0089-7F52, Novus Biologicals™
Código de producto. 18587691 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18587691 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18587691 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP121728
Rat Monoclonal Antibody
HAI-2/SPINT2 Monoclonal specifically detects HAI-2/SPINT2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HAI-2/SPINT2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM0089-7F52
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación A 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen HAI-2DIAR3, HAI2FLJ45571, Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 2, KOP, kunitz-type protease inhibitor 2, PB, Placental bikunin, serine peptidase inhibitor, Kunitz type, 2, serine protease inhibitor, Kunitz type, 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant of the common extracellular region of HAI-2 isoforms
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10653
Reconstitución Reconstitute with 0.2 mL sterilized PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2