missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haemophilus Influenzae B Antibody (1079/457), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18086904 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18086904 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18086904 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064551JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Haemophilus Influenzae B Monoclonal specifically detects Haemophilus Influenzae B in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HaemophilusInfluenzaeB
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1079/457
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen H. influenza B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native, NCTC 7279
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba NB100-64551 recognizes Haemophilus influenzae B, a gram-negative coccobacillus that is the cause of bacterial meningitis and other severe illnesses in young children.
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.