Learn More
Abnova™ HADHSC (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
- Sequence: MAFVTRQFMRSVSSSSTASASAKKIIVKHVTVIGGGLMGAGIAQVAAATGHTVVLVDQTEDILAKSKKGIEESLRKVAKKKFAENPKAGDEFVEKTLSTIATSTDAASVVHSTDLVVEAIVENLKVKNELFKRLDKFAAEHTIFASNTSSLQITSIANATTRQDRFAGLHFFNPVPVMKLVEVIKTPMTSQKTFESLVDFSKALGKHPVSCKDTPGFIVNRLLVPYLMEAIRLYERGDASKEDIDTAMKLGAGYPMGPFELLDYVGLDTTKFIVDGWHEMDAENPLHQPSPSLNKLVAENKFGKKTGEGFYKYK
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH00306.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3033 |
| Nombre | hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 25 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | HAD, HADH1, HADHSC, HHF4, M/SCHAD, MGC8392, SCHAD |
| Símbolo de gen | HADH |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |