Learn More
Abnova™ HADHSC (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16155991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16155991 10 μg 10 microgramos
16165991 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16155991
Marca: Abnova™ H00003033P01.10ug
Human HADHSC full-length ORF ( AAH00306.1, 1 a.a. - 314 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAFVTRQFMRSVSSSSTASASAKKIIVKHVTVIGGGLMGAGIAQVAAATGHTVVLVDQTEDILAKSKKGIEESLRKVAKKKFAENPKAGDEFVEKTLSTIATSTDAASVVHSTDLVVEAIVENLKVKNELFKRLDKFAAEHTIFASNTSSLQITSIANATTRQDRFAGLHFFNPVPVMKLVEVIKTPMTSQKTFESLVDFSKALGKHPVSCKDTPGFIVNRLLVPYLMEAIRLYERGDASKEDIDTAMKLGAGYPMGPFELLDYVGLDTTKFIVDGWHEMDAENPLHQPSPSLNKLVAENKFGKKTGEGFYKYK
Especificaciones
Número de acceso AAH00306.1
ID de gen (Entrez) 3033
Nombre hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen HAD, HADH1, HADHSC, HHF4, M/SCHAD, MGC8392, SCHAD
Símbolo de gen HADH
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer