Learn More
HABP2 Antibody (OTI5H3), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. p-200112734 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
30306614 30 μL 30 microlitros
30306307 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30306614
Marca: Novus Biologicals NBP34493930ul
Mouse Monoclonal Antibody
HABP2 Monoclonal antibody specifically detects HABP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HABP2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H3
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, EC 3.4.21.92, Factor seven-activating protease, Factor VII-activating protease, FSAPfactor VII activating protein, HABP, Hepatocyte growth factor activator-like protein, HGFALhyaluronic acid binding protein 2, hyaluronan binding protein 2, hyaluronan-binding protein 2, PHBPplasma hyaluronan binding protein, Plasma hyaluronan-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 33-330 of human HABP2 (NP_004123) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3026
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b