missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HABP2 Antibody (OTI5H3), Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30306614 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30306614 30 μL 30 microlitros
30306307 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30306614 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP34493930ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HABP2 Monoclonal antibody specifically detects HABP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HABP2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H3
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, EC 3.4.21.92, Factor seven-activating protease, Factor VII-activating protease, FSAPfactor VII activating protein, HABP, Hepatocyte growth factor activator-like protein, HGFALhyaluronic acid binding protein 2, hyaluronan binding protein 2, hyaluronan-binding protein 2, PHBPplasma hyaluronan binding protein, Plasma hyaluronan-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 33-330 of human HABP2 (NP_004123) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3026
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.