missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HABP1/C1QBP/GC1q R Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18034218 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18034218 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18034218

Marca: Novus Biologicals NBP298235AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HABP1/C1QBP/GC1q R Polyclonal specifically detects HABP1/C1QBP/GC1q R in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HABP1/C1QBP/GC1q R
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C1q globular domain-binding protein, C1qBP, complement component 1 Q subcomponent-binding protein, mitochondrial, complement component 1, q subcomponent binding protein, GC1QBP, gC1qR, gC1Q-R, GC1q-R protein, Glycoprotein gC1qBP, HABP1p33, Hyaluronan-binding protein 1, Mitochondrial matrix protein p32, p32, SF2P32, splicing factor SF2-associated protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant HABP1/C1QBP/GC1q R (NP_031599.2; Leu 72-Gln 279).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 708
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.