missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H60 Antibody (205326), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 30060518 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30060518 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30060518

Marca: Novus Biologicals FAB1155X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

H60 Monoclonal antibody specifically detects H60 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Blocking Assay, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA (Matched Antibody Pair), ELISA (Matched Antibody Pair), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno H60
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Blocking Assay, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair)
Clasificación Monoclonal
Clon 205326
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen H60a
Especie del huésped Rat
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with mouse H60 and mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse H60, Asp30-Gln212, Accession # Q3TDZ7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15101
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.