missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H1F0 Antibody (rHH1/8702), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18566478 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 532
Código de producto.
18566478 0.1 mL, Alexa Fluor 532
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18566478

Marca: Novus Biologicals NBP320985AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

H1F0 Monoclonal antibody specifically detects H1F0 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno H1F0
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rHH1/8702
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen H1 histone family, member 0, H1.0, H1(0), H1-0, H10, H1FVMGC5241, Histone H1', Histone H1(0), histone H1.0
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Nuclei of human leukemia biopsy cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Epigenetics, Nuclear Envelope Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3005
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.