missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H1F0 Antibody (1415-1), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18743970 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18743970 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18743970

Marca: Novus Biologicals NBP247752C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

H1F0 Monoclonal antibody specifically detects H1F0 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno H1F0
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1415-1
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen H1 histone family, member 0, H1.0, H1(0), H1-0, H10, H1FVMGC5241, Histone H1', Histone H1(0), histone H1.0
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Nuclei of human leukemia biopsy cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Epigenetics, Nuclear Envelope Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3005
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.