Learn More
Abnova™ GYS1 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16135951
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16135951 10 μg 10 microgramos
16145951 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16135951
Marca: Abnova™ H00002997P01.10ug
Human GYS1 full-length ORF ( AAH02617.1, 1 a.a. - 737 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MPLNRTLSMSSLPGLEDWEDEFDLENAVLFEVAWEVANKVGGIYTVLQTKAKVTGDEWGDNYFLVGPYTEQGVRTQVELLEAPTPALKRTLDSMNSKGCKVYFGRWLIEGGPLVVLLDVGASAWALERWKGELWDTCNIGVPWYDREANDAVLFGFLTTWFLGEFLAQSEEKPHVVAHFHEWLAGVGLCLCRARRLPVATIFTTHATLLGRYLCAGAVDFYNNLENFNVDKEAGERQIYHRYCMERAAAHCAHVFTTVSQITAIEAQHLLKRKPDIVTPNGLNVKKFSAMHEFQNLHAQSKARIQEFVRGHFYGHLDFNLDKTLYFFIAGRYEFSNKGADVFLEALARLNYLLRVNGSEQTVVAFFIMPARTNNFNVETLKGQAVRKQLWDTANTVKEKFGRKLYESLLVGSLPDMNKMLDKEDFTMMKRAIFATQRQSFPPVCTHNMLDDSSDPILTTIRRIGLFNSSADRVKVIFHPEFLSSTSPLLPVDYEEFVRGCHLGVFPSYYEPWGYTPAECTVMGIPSISTNLSGFGCFMEEHIADPSAYGIYILDRRFRSPDDSCSQLTSFLYSFCQQSRRQRIIQRNRTERLSDLLDWKYLGRYYMSARHMALSKAFPEHFTYEPNEADAAQGYRYPRPASVPPSPSLSRHSSPHQSEDEEDPRNGPLEEDGERYDEDEEAAKDRRNIRAPEWPRRASCTSSTSGSKRNSVDTATSSSLSTPSEPLSPTSSLGEERN
Especificaciones
Número de acceso AAH02617.1
ID de gen (Entrez) 2997
Nombre glycogen synthase 1 (muscle)
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen GSY, GYS
Símbolo de gen GYS1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer