missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GUCY2C Antibody (2543C), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18526545 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18526545 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18526545 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2157MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

GUCY2C Monoclonal antibody specifically detects GUCY2C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GUCY2C
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2543C
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 4.6.1, GC-C, guanylate cyclase 2C (heat stable enterotoxin receptor), Guanylyl cyclase C, GUC2CEC 4.6.1.2, heat-stable enterotoxin receptor, hSTAR, Intestinal guanylate cyclase, STARSTA receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived human Guanylyl Cyclase C/GUCY2C, Ser21-Gln430, Accession # P25092
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2984
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.