Learn More
Guanylate kinase Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7229615 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18331337 25 μg 25 microlitros
18383824 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18331337
Marca: Novus Biologicals NBP31767125UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Guanylate kinase Polyclonal antibody specifically detects Guanylate kinase in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Guanylate kinase
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen EC 2.7.4.8, FLJ42686, FLJ43710, GMK, GMP kinase, guanylate kinase, guanylate kinase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: RPGEENGKDYYFVTREVMQRDIAAGDFIEHAEFSGNLYGTSKVAVQAVQAMNRICVLDVDLQGVRNIKATD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2987
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG