Learn More
Guanosina 5'-monofosfato, hidrato de sal disódica, 97 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanosine 5'-monophosphate,disodium salt hydrate |
| Punto de fusión | >300°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 25% max. (120°C, 4 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 10, 279 |
| Índice Merck | 14, 4570 |
| Mostrar más |