Learn More
GTSE1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | GTSE1 |
|---|---|
| Clon | 3B4A12 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30236479
|
Proteintech
68313-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30237398
|
Proteintech
68313-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 16.00€ 11% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The GTSE1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GTSE1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The GTSE1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Especificaciones
| GTSE1 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 51512 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 3B4A12 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Rat, Mouse | |
| B99 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |