Learn More
GTSE1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237398 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237398 20 μL 20 microlitros
30236479 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30237398
Marca: Proteintech 683131IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The GTSE1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GTSE1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The GTSE1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno GTSE1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3B4A12
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes B99
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51512
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 67 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1