missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF3C4 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18753361 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18753361 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18753361

Marca: Novus Biologicals NB10060434AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GTF3C4 Polyclonal antibody specifically detects GTF3C4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GTF3C4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.3.1.48, FLJ21002, general transcription factor 3C 4, general transcription factor 3C polypeptide 4, general transcription factor IIIC, polypeptide 4 (90kD), general transcription factor IIIC, polypeptide 4, 90kDa, KAT12, TF3C-delta, TFIII90, TFIIIC 90 kDa subunit, TFIIIC290, TFIIIC90MGC138450, TFIIICDELTA, Transcription factor IIIC 90 kDa subunit, Transcription factor IIIC subunit delta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 625 and 675 of human general transcription factor 3C polypeptide 4 (Transcription factor IIIC 90 kDa subunit) using the numbering given in entry NP_036336.1 (GeneID 9329).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9329
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.