missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF2IRD1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18758660 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18758660 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18758660 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10061055C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GTF2IRD1 Polyclonal antibody specifically detects GTF2IRD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GTF2IRD1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BEN, CREAM1, General transcription factor III, general transcription factor II-I repeat domain-containing protein 1, GTF2I repeat domain containing 1, GTF2I repeat domain-containing protein 1, GTF3GTF2I repeat domain-containing 1, hMusTRD1alpha1, Muscle TFII-I repeat domain-containing protein 1, muscle TFII-I repeat domain-containing protein 1 alpha 1, MusTRD1, MusTRD1/BEN, MUSTRD1general transcription factor 3, RBAP2WBSCR12binding factor for early enhancer, Slow-muscle-fiber enhancer-binding protein, USE B1-binding protein, WBS, WBSCR11, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 11 protein, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 12 protein, Williams-Beuren syndrome chromosome region 11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 650 and 700 of human general transcription factor 2I repeat domain containing 1 using the numbering given in entry NP_057412.1 (GeneID 9569).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9569
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.