missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF2H2 Antibody (PCRP-GTF2H2-1B9), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18581734 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18581734 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18581734

Marca: Novus Biologicals NBP308257MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GTF2H2 Monoclonal antibody specifically detects GTF2H2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GTF2H2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-GTF2H2-1B9
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Basic transcription factor 2 44 kDa subunit, BTF2, BTF2 p44, BTF2P44TFIIH basal transcription factor complex p44 subunit, General transcription factor IIH polypeptide 2, general transcription factor IIH subunit 2, general transcription factor IIH, polypeptide 2 (44kD subunit), general transcription factor IIH, polypeptide 2, 44kD subunit, general transcription factor IIH, polypeptide 2, 44kDa, MGC102806, T-BTF2P44, TFIIH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human GTF2H2 protein (Uniprot: Q13888)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2966
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.