missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ GTF2E2 (Human) Recombinant Protein

Human GTF2E2 full-length ORF ( AAH30572, 1 a.a. - 291 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00002961-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16165881

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-05-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: MDPSLLRERELFKKRALSTPVVEKRSASSESSSSSSKKKKTKVEHGGSSGSKQNSDHSNGSFNLKALSGSSGYKFGVLAKIVNYMKTRHQRGDTHPLTLDEILDETQHLDIGLKQKQWLMTEALVNNPKIEVIDGKYAFKPKYNVRDKKALLRLLDQHDQRGLGGILLEDIEEALPNSQKAVKALGDQILFVNRPDKKKILFFNDKSCQFSVDEEFQKLWRSVTVDSMDEEKIEEYLKRQGISSMQESGPKKVAPIQRRKKPASQKKRRFKTHNEHLAGVLKDYSDITSSK
Especificaciones

Especificaciones

AAH30572
general transcription factor IIE, polypeptide 2, beta 34kDa
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GTF2E2
GST
2961
Wheat germ expression system
10 μg
FE, TF2E2, TFIIE-B
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales