Learn More
Abnova™ GTF2E2 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16175881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16175881 25 μg 25 microgramos
16165881 10 μg 10 microgramos
2 options
Código de producto. 16175881
Marca: Abnova™ H00002961P01.25ug
Human GTF2E2 full-length ORF ( AAH30572, 1 a.a. - 291 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MDPSLLRERELFKKRALSTPVVEKRSASSESSSSSSKKKKTKVEHGGSSGSKQNSDHSNGSFNLKALSGSSGYKFGVLAKIVNYMKTRHQRGDTHPLTLDEILDETQHLDIGLKQKQWLMTEALVNNPKIEVIDGKYAFKPKYNVRDKKALLRLLDQHDQRGLGGILLEDIEEALPNSQKAVKALGDQILFVNRPDKKKILFFNDKSCQFSVDEEFQKLWRSVTVDSMDEEKIEEYLKRQGISSMQESGPKKVAPIQRRKKPASQKKRRFKTHNEHLAGVLKDYSDITSSK
Especificaciones
Número de acceso AAH30572
ID de gen (Entrez) 2961
Nombre general transcription factor IIE, polypeptide 2, beta 34kDa
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen FE, TF2E2, TFIIE-B
Símbolo de gen GTF2E2
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer