missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF2A1L Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18566674 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18566674 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18566674

Marca: Novus Biologicals NBP297826R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GTF2A1L Polyclonal antibody specifically detects GTF2A1L in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GTF2A1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 1-like factor, general transcription factor IIA, 1-like, GTF2A1LF, MGC26254, TFIIA large subunit isoform ALF, TFIIA-alpha and beta-like factor, TFIIA-alpha/beta-like factor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GTF2A1L fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.