missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF2A1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582381 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582381 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582381 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP146216B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GTF2A1 Polyclonal antibody specifically detects GTF2A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GTF2A1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen General transcription factor IIA subunit 1, general transcription factor IIA, 1, 19/37kDa, glucose regulated protein, 58kD pseudogene, MGC129969, MGC129970, TF2A1, TFIIA, TFIIA alpha, p55, TFIIA-42, TFIIAL, transcription initiation factor IIA subunit 1, Transcription initiation factor TFIIA 42 kDa subunit
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Transcription Initiation Factor IIA Subunit 1 using the numbering given in entry NP_056943.1 (GeneID 2957).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2957
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.