Learn More
Schmidlin™ GT Plus 6000 Ultra Zero Air Generator
Código de producto. 17758909
Encompass_Preferred
Click to view available options
Caudal:
1500 mL/min
15 000 mL/min
3000 mL/min
30 000 mL/min
Vataje:
220 W
565 W
Anchura (métrico):
55 cm
63 cm
Altura (métrico):
41 cm
47 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17758909
Marca: Schmidlin™ DBNGT3000EU
This generator produces a continuous supply of dry, ultra zero grade air.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: Free from THC, CO CO2, O3, NOx and SOx
  • Pressure: 4.5 to 10 barg (65 to 145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Flow capacity to match your specific instrument demands
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Especificaciones
Fondo (métrico) 23 cm
Caudal 3000 mL/min
Altura (métrico) 41 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 3.5 to 9 bar
Anchura (imperial) 21.6 in.
Anchura (métrico) 55 cm
Conexiones Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno <0.1 ppm
Vataje 565 W
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.