Learn More
Schmidlin™ GT Plus 6000 Ultra Zero Air Generator
Código de producto. 17738909
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Caudal:
1500 mL/min
15 000 mL/min
3000 mL/min
30 000 mL/min
Vataje:
220 W
565 W
Anchura (métrico):
55 cm
63 cm
Altura (métrico):
41 cm
47 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Vataje Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
17738909 1500 mL/min 220 W 55 cm 41 cm cada uno
17758909 3000 mL/min 565 W 55 cm 41 cm cada uno
17748909 15 000 mL/min 565 W 63 cm 47 cm cada uno
17768909 30 000 mL/min 565 W 63 cm 47 cm cada uno
4 options
Código de producto. 17738909
Marca: Schmidlin™ DBNGT1500EU
This generator produces a continuous supply of dry, ultra zero grade air.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: Free from THC, CO CO2, O3, NOx and SOx
  • Pressure: 4.5 to 10 barg (65 to 145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Flow capacity to match your specific instrument demands
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Especificaciones
Fondo (métrico) 23 cm
Caudal 1500 mL/min
Altura (métrico) 41 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 3.5 to 9 bar
Anchura (imperial) 21.6 in.
Anchura (métrico) 55 cm
Conexiones Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno <0.1 ppm
Vataje 220 W